Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(4-Chlorophenylsulphonyl)urea ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Chlorobenzenesulphonyl urea

C2266-5G
TCIAC2266-5GEA 186 EUR InStock
TCIAC2266-5G
(4-Chlorophenylsulphonyl)urea ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
(4-Chlorophenylsulphonyl)urea


Formule: C₇H₇ClN₂O₃S
MW: 234,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00518656
Numéro CAS: 22663-37-2
EINECS: 245-149-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité