Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloropyridine-5-ol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-5-pyridinol, 6-Chloro-3-pyridinol

C2271-5G
TCIAC2271-5GEA 109 EUR InStock
TCIAC2271-5G
2-Chloropyridine-5-ol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-Chloropyridine-5-ol


Formule: C₅H₄ClNO
MW: 129,55 g/mol
Point de fusion: 159°C
Numéro MDL: MFCD00234050
Numéro CAS: 41288-96-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=618cb78bf68355b2ec7b84cf319815b240e0aa4b&vid=618cb78bf68355b2ec7b84cf319815b240e0aa4b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité