Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (5-Chloro-2-(methylamino)phenyl)(phenyl)methanone

C2281-25G
TCIAC2281-25GEA 51.7 EUR InStock
TCIAC2281-25G
5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone ≥98.0% (par GC)
5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone


Formule: C₁₄H₁₂ClNO
MW: 245,71 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008284
Numéro CAS: 1022-13-5
EINECS: 213-822-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c27eee94c7ef6479045d027bcc840f2c8a3baa93&vid=c27eee94c7ef6479045d027bcc840f2c8a3baa93&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 99.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité