Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Carbobenzoxy-L-threonine benzyl ester ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Z-Thr-OBzl, N-Cbz-L-threonine Benzyl Ester

C2285-5G
TCIAC2285-5GEA 85.8 EUR InStock
TCIAC2285-5G
N-Carbobenzoxy-L-threonine benzyl ester ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-Carbobenzoxy-L-threonine benzyl ester


Formule: C₁₉H₂₁NO₅
MW: 343,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077041
Numéro CAS: 16597-50-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -9.0 to -13.0 deg (C=8, CHCl3)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité