Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyclohexanone-p-toluenesulphonylhydrazone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Cyclohexanone Tosylhydrazone

C2295-5G
TCIAC2295-5GEA 66 EUR InStock
TCIAC2295-5G
Cyclohexanone-p-toluenesulphonylhydrazone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Cyclohexanone-p-toluenesulphonylhydrazone


Formule: C₁₃H₁₈N₂O₂S
MW: 266,36 g/mol
Numéro CAS: 4545-18-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité