Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans-1,3-Cyclohexanediol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: trans-1,3-Dihydroxycyclohexane

C2323-1G
TCIAC2323-1GEA 251 EUR InStock
TCIAC2323-1G
trans-1,3-Cyclohexanediol ≥98.0% (par GC)
trans-1,3-Cyclohexanediol


Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Numéro MDL: MFCD16295186
Numéro CAS: 5515-64-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 120.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité