Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-chlorophényle trifluorométhanesulfonate ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chlorophenyl Triflate, Trifluoromethanesulphonic Acid 2-Chlorophenyl Ester

C2326-5G
TCIAC2326-5GEA 194 EUR InStock
TCIAC2326-5G
2-chlorophényle trifluorométhanesulfonate ≥97.0% (par GC)
2-chlorophényle trifluorométhanesulfonate


Formule: C₇H₄ClF₃O₃S
MW: 260,61 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Numéro MDL: MFCD07784322
Numéro CAS: 66107-36-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité