Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(4-Chlorophenoxy)phenol ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Chloro-4'-hydroxydiphenyl ether, 4-(4-Chlorophenoxy)phenol

C2335-5G
TCIAC2335-5GEA 216 EUR InStock
TCIAC2335-5G
4-(4-Chlorophenoxy)phenol ≥95.0% (par GC)
4-(4-Chlorophenoxy)phenol


Formule: C₁₂H₉ClO₂
MW: 220,65 g/mol
Point d'ébullition: 169°C
Numéro MDL: MFCD00125839
Numéro CAS: 21567-18-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb002b0ec860ef89962dcc3f62b7271433b64868&vid=fb002b0ec860ef89962dcc3f62b7271433b64868&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité