(2-Chlorophényl)(cyclopentyl)méthanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C2338-5G
TCIAC2338-5GEA 195 EUR InStock
TCIAC2338-5G
(2-Chlorophényl)(cyclopentyl)méthanone ≥98.0% (par GC)
(2-Chlorophényl)(cyclopentyl)méthanone
Formule: C₁₂H₁₃ClO
Point d'ébullition: 96°C
Numéro MDL: MFCD00038367
Numéro CAS: 6740-85-8
EINECS: 229-802-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité