Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Cyano-4-(dimethylamino)pyridiniumtetrafluoroborate ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Cyanopyridinium agent, 1-Cyano-4-(dimethylamino)pyridin-1-ium tetrafluoroborate, CDAP, 1-Cyano-4-dimethylaminopyridinium tetrafluoroborate

C2348-100MG
TCIAC2348-100MGEA 90.2 EUR InStock
TCIAC2348-100MG
1-Cyano-4-(dimethylamino)pyridiniumtetrafluoroborate ≥98.0% (sur base azote total)
1-Cyano-4-(dimethylamino)pyridiniumtetrafluoroborate


Formule: C₈H₁₀BF₄N₃
MW: 234,99 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00011998
Numéro CAS: 59016-56-7
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 194.0 to 204.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité