Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans-1,2-Cyclohexanedimethanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: trans-Cyclohexane-1,2-diyldimethanol, trans-1,2-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane

C2362-1G
TCIAC2362-1GEA 138 EUR InStock
TCIAC2362-1G
trans-1,2-Cyclohexanedimethanol ≥98.0% (par GC)
trans-1,2-Cyclohexanedimethanol


Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Point d'ébullition: 113°C
Numéro MDL: MFCD09260493
Numéro CAS: 25712-33-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité