(1R,3S)-3-(Carbobenzoxyamino)cyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (1R,3S)-3-(Cbz-amino)cyclohexanecarboxylic Acid
C2400-100MG
TCIAC2400-100MGEA 259 EUR InStock
TCIAC2400-100MG
(1R,3S)-3-(Carbobenzoxyamino)cyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(1R,3S)-3-(Carbobenzoxyamino)cyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₁₅H₁₉NO₄
MW: 277,32 g/mol
Numéro CAS: 1259278-10-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 95.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité