Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Copper(II) tetrafluoroborate ∼45% dans l'eau

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Copper(II) borofluoride

C2410-500G
TCIAC2410-500GEA 37.4 EUR InStock
TCIAC2410-500G
Copper(II) tetrafluoroborate ∼45% dans l'eau
Copper(II) tetrafluoroborate


Formule: B₂CuF₈
MW: 237,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016054
Numéro CAS: 38465-60-0
EINECS: 253-959-4
ONU: 3264
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue to Dark blue clear liquid
Concentration (Chelometric Method) 45.0 to 50.0 w/w%
Water 50.0 to 55.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité