Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorotris(trimethylsilyl)silane ≥95.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Tris(trimethylsilyl)silyl Chloride

C2411-5G
TCIAC2411-5GEA 91.3 EUR InStock
TCIAC2411-5G
Chlorotris(trimethylsilyl)silane ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorotris(trimethylsilyl)silane


Formule: C₉H₂₇ClSi₄
MW: 283,11 g/mol
Point d'ébullition: 93°C
Numéro MDL: MFCD01321222
Numéro CAS: 5565-32-2
ONU: 2925
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité