Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chloromethyl-2,2,2-trichloroethyl ether ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

C2412-5G
TCIAC2412-5GEA 120 EUR InStock
TCIAC2412-5G
Chloromethyl-2,2,2-trichloroethyl ether ≥97.0% (par GC)
Chloromethyl-2,2,2-trichloroethyl ether


Formule: C₃H₄Cl₄O
MW: 197,86 g/mol
Point d'ébullition: 84°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 69573-75-7
ONU: 2922
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité