Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

C60MC12 ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: C60-fused N-Methylpyrrolidine-m-C12-phenyl

C2415-100MG
TCIAC2415-100MGEA 398 EUR InStock
TCIAC2415-100MG
C60MC12 ≥97.0% (par HPLC)
C60MC12


Formule: C₈₁H₃₅N
MW: 1022,18 g/mol
Numéro CAS: 403483-19-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité