Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

(R)-(+)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R)-3-Chloro-1-phenylpropan-1-ol

C2423-1G
TCIAC2423-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAC2423-1G
(R)-(+)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol ≥98.0% (par GC)
(R)-(+)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol


Formule: C₉H₁₁ClO
MW: 170,64 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075128
Numéro CAS: 100306-33-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c8148a06b5d9a08a2c2624e4115c9520e1bdc4c&vid=8c8148a06b5d9a08a2c2624e4115c9520e1bdc4c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +24.0 ~ +27.0 deg (C=1, CHCl3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité