Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid

C2425-1G
TCIAC2425-1GEA 94.6 EUR InStock
TCIAC2425-1G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid


Formule: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD01862658
Numéro CAS: 280566-45-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30a4c7c86f71f738d14baadff4fbe8d0462f31ba&vid=30a4c7c86f71f738d14baadff4fbe8d0462f31ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 120.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité