Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

[12]Cycloparaphenylene ≥90.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: [12]CPP

C2449-10MG
TCIAC2449-10MGEA 996 EUR InStock
TCIAC2449-10MG
[12]Cycloparaphenylene ≥90.0% (par HPLC)
[12]Cycloparaphenylene


Formule: C₇₂H₄₈
MW: 913,18 g/mol
Numéro CAS: 1092522-75-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité