Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-1-Carbobenzoxy-3-pyrrolidinol ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-1-Cbz-3-pyrrolidinol, (S)-1-Carbobenzoxy-3-hydroxypyrrolidine, (S)-(+)-1-Benzyloxycarbonyl-3-hydroxypyrrolidine, Benzyl (S)-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate

C2453-1G
TCIAC2453-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC2453-1G
(S)-1-Carbobenzoxy-3-pyrrolidinol ≥97.0% (par GC)
(S)-1-Carbobenzoxy-3-pyrrolidinol


Formule: C₁₂H₁₅NO₃
MW: 221,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD07784363
Numéro CAS: 100858-32-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +21.0 to +25.0 deg (C=1, CHCl3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité