Violet cristallisé pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Methylrosanilide chloride, Basic violet 3, Viocid, N-(4-(Bis(4-(dimethylamino)phenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-N-methylmethanamonium chloride, Violet crystal, Methyl violet 10B, Dimethyl((di(4-(dimethylamino)phenyl)methylen)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)ammonium chloride, CI 42555, 4-[4,4'-Bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride, Hexamethyl violet, Hexamethyl-p-rosaniline chloride, Vianin, Gentian violet
C2460-5G
TCIAC2460-5GEA 24.2 EUR InStock
TCIAC2460-5G
Violet cristallisé pour recherche biochimique
Violet cristallisé
Formule: C₂₅H₃₀ClN₃
MW: 407,99 g/mol
Point de fusion: 211°C
Numéro MDL: MFCD00011750
Numéro CAS: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,04395
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=faebb1841dbe0a5dc8f857d6869bfa297142c3ba&vid=6d00940fd8eef621129559c76c92cca74bf2d814&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Absorbance min. 0.300 (2mg/L, 588.0 to 592.0 nm) (calcd.on dried substance)
Cell staining test to pass test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité