Chlorobis(ethylene)rhodium(I) dimer ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
C2461-200MG
TCIAC2461-200MGEA 388 EUR InStock
TCIAC2461-200MG
Chlorobis(ethylene)rhodium(I) dimer ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorobis(ethylene)rhodium(I) dimer
Formule: C₈H₁₆Cl₂Rh₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00013206
Numéro CAS: 12081-16-2
EINECS: 235-145-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
Rhodium 50.30 to 55.60 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité