5-Carboxyfluorescein, hydraté ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C2477-100MG
TCIAC2477-100MGEA 86.9 EUR InStock
TCIAC2477-100MG
5-Carboxyfluorescein, hydraté ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Carboxyfluorescein
Formule: C₂₁H₁₂O₇.xH₂O
Numéro MDL: MFCD00036874
Numéro CAS: 76823-03-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 10.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité