6-Carboxyfluorescein ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2478-100MG
TCIAC2478-100MGEA 97.9 EUR InStock
TCIAC2478-100MG
6-Carboxyfluorescein ≥97.0% (par HPLC)
6-Carboxyfluorescein
Formule: C₂₁H₁₂O₇
Numéro MDL: MFCD00036873
Numéro CAS: 3301-79-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 10.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité