Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cladribine ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (2R,3S,5R)-5-(6-Amino-2-chloro-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol, CdA, 2-Chloro-2'-deoxyadenosine, NSC105014, RWJ 26251

C2499-50MG
TCIAC2499-50MGEA 49.5 EUR InStock
TCIAC2499-50MG
Cladribine ≥98.0% (par HPLC)
Cladribine


Formule: C₁₀H₁₂ClN₅O₃
MW: 285,7 g/mol
Point de fusion: 220°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00153939
Numéro CAS: 4291-63-8
Merck Index: 14,02337
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 24.0 to 25.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité