Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chrysophanol ≥96.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Chrysophanic acid, 1,8-Dihydroxy-3-methylanthraquinone, 1,8-Dihydroxy-3-methylanthracene-9,10-dione

C2505-100MG
TCIAC2505-100MGEA 55 EUR InStock
TCIAC2505-100MG
Chrysophanol ≥96.0% (par HPLC)
Chrysophanol


Formule: C₁₅H₁₀O₄
MW: 254,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001208
Numéro CAS: 481-74-3
EINECS: 207-572-2
Merck Index: 14,02258
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Melting point 192.0 to 198.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité