Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Combretastatin A4 ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3'-Hydroxy-3,4,4',5-tetramethoxy-cis-stilbene, (Z)-2-Methoxy-5-(3,4,5-trimethoxystyryl)phenol

C2520-250MG
TCIAC2520-250MGEA 471 EUR InStock
TCIAC2520-250MG
Combretastatin A4 ≥98.0% (par HPLC)
Combretastatin A4


Formule: C₁₈H₂₀O₅
MW: 316,35 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03453309
Numéro CAS: 117048-59-6
Merck Index: 14,02494
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité