Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

1,1-Cyclohexanediacetic anhydride ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Oxaspiro[5.5]undecane-2,4-dione, 3,3-Pentamethyleneglutaric Anhydride, 1,1-Cyclohexanediacetic Anhydride, 3-Oxaspiro[5.5]-2,4-undecanedione

C2533-25G
TCIAC2533-25GEA 117 EUR InStock
TCIAC2533-25G
1,1-Cyclohexanediacetic anhydride ≥98.0% (par GC)
1,1-Cyclohexanediacetic anhydride


Formule: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,22 g/mol
Point d'ébullition: 126°C
Numéro MDL: MFCD00040292
Numéro CAS: 1010-26-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 96.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité