Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Capsaicin-β-D-glucopyranoside ≥90.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

C2548-200MG
TCIAC2548-200MGEA 147 EUR InStock
TCIAC2548-200MG
Capsaicin-β-D-glucopyranoside ≥90.0% (par HPLC)
Capsaicin-beta-D-glucopyranoside


Formule: C₂₄H₃₇NO₈
MW: 467,56 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 153409-16-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité