Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorotrispyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Chlorotri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate, Chlorotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate

C2551-5G
TCIAC2551-5GEA 84.7 EUR InStock
TCIAC2551-5G
Chlorotrispyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Chlorotrispyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate


Formule: C₁₂H₂₄ClF₆N₃P₂
MW: 421,73 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00210035
Numéro CAS: 133894-48-1
ONU: 1759
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité