Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chloro-2-fluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

C2562-5G
TCIAC2562-5GEA 132 EUR InStock
TCIAC2562-5G
3-Chloro-2-fluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
3-Chloro-2-fluorobenzonitrile


Formule: C₇H₃ClFN
Numéro MDL: MFCD00042206
Numéro CAS: 94087-40-8
EINECS: 301-934-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d11603b8868f01fcb247fd5d53582d305a4522a&vid=0d11603b8868f01fcb247fd5d53582d305a4522a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité