Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Choline iodide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

C2573-25G
TCIAC2573-25GEA 80.3 EUR InStock
TCIAC2573-25G
Choline iodide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Choline iodide


Formule: C₅H₁₄INO
Numéro MDL: MFCD00011900
Numéro CAS: 17773-10-3
EINECS: 241-754-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26144170a30642e0c81ea3cdffa274eb6da84708&vid=26144170a30642e0c81ea3cdffa274eb6da84708&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité