Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Chloro-m-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

C2576-5G
TCIAC2576-5GEA 69.3 EUR InStock
TCIAC2576-5G
6-Chloro-m-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Chloro-m-toluidine


Formule: C₇H₈ClN
Point d'ébullition: 230°C
Point de fusion: 30 °C
Numéro MDL: MFCD00007674
Numéro CAS: 95-81-8
EINECS: 202-454-7
ONU: 2239
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=34f4fb44873781ba07d8f0b747e28382a3c6523b&vid=34f4fb44873781ba07d8f0b747e28382a3c6523b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité