Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Chloromethyl)-1,2-epoxypropane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(Chloromethyl)-2-methyloxirane, 2-(Chloromethyl)-1,2-propylene Oxide

C2584-5G
TCIAC2584-5GEA 20.9 EUR InStock
TCIAC2584-5G
2-(Chloromethyl)-1,2-epoxypropane ≥98.0% (par GC)
2-(Chloromethyl)-1,2-epoxypropane


Formule: C₄H₇ClO
MW: 106,55 g/mol
Point d'ébullition: 122°C
Point d'éclair: 30°C
Numéro MDL: MFCD00052487
Numéro CAS: 598-09-4
EINECS: 209-916-7
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité