Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-4-(trifluorméthyl)benzonitrile ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

C2599-5G
TCIAC2599-5GEA 89.1 EUR InStock
TCIAC2599-5G
2-Chloro-4-(trifluorméthyl)benzonitrile ≥95.0% (par GC)
2-Chloro-4-(trifluorméthyl)benzonitrile


Formule: C₈H₃ClF₃N
MW: 205,57 g/mol
Point d'ébullition: 97°C
Point d'éclair: 104°C
Numéro MDL: MFCD00084939
Numéro CAS: 1813-33-8
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2952c8dad29a46cfd8c5f6d9ebc0a356a9267fae&vid=2952c8dad29a46cfd8c5f6d9ebc0a356a9267fae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité