Clonixin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C2619-25G
TCIAC2619-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAC2619-25G
Clonixin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Clonixin
Formule: C₁₃H₁₁ClN₂O₂
Numéro MDL: MFCD00864292
Numéro CAS: 17737-65-4
EINECS: 241-730-1
Merck Index: 14,02392
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 240.0 to 244.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité