Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Hydroxy-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Cyano-4-methyl-2,6-pyridinediol, 3-Cyano-2,6-dihydroxy-4-picoline, 2,6-Dihydroxy-4-methylnicotinonitrile, 3-Cyano-6-hydroxy-4-methyl-2-pyridone

C2620-5G
TCIAC2620-5GEA 409 EUR InStock
TCIAC2620-5G
6-Hydroxy-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
6-Hydroxy-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile


Formule: C₇H₆N₂O₂
MW: 150,1347 g/mol
Point de fusion: 300°C
Numéro MDL: MFCD00043831
Numéro CAS: 5444-02-0
EINECS: 226-639-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité