Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-4-fluoropyridine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

C2627-5G
TCIAC2627-5GEA 75.9 EUR InStock
TCIAC2627-5G
2-Chloro-4-fluoropyridine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-4-fluoropyridine


Formule: C₅H₃ClFN
Point d'ébullition: 140°C
Point d'éclair: 54°C
Numéro MDL: MFCD04039345
Numéro CAS: 34941-91-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae0ae834420e7d8cc6b668cd0ab7016f676d61c4&vid=ae0ae834420e7d8cc6b668cd0ab7016f676d61c4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité