Copper(II) on chitosan (1,3 mmol/g Cu)
Fournisseur: TCI
C2637-5G
TCIAC2637-5GEA 275 EUR InStock
TCIAC2637-5G
Copper(II) on chitosan (1,3 mmol/g Cu)
Copper(II) on chitosan
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue to Dark blue to Dark purple powder to crystal
Loading 1.2 to 1.5 mmol/g
Functionality test to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité