Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chitotetraose tetrahydrochloride hydrate ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Chitosan Tetramer

C2641-25MG
TCIAC2641-25MGEA 369 EUR InStock
TCIAC2641-25MG
Chitotetraose tetrahydrochloride hydrate ≥95.0% (par HPLC)
Chitotetraose tetrahydrochloride hydrate


Formule: C₂₄H₄₆N₄O₁₇
MW: 808,48 g/mol
Numéro CAS: 117399-50-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 5.9 to 7.2 %
Specific rotation [a]20/D +18.0 to +21.0 deg (C=1、H2O) (calcd.on anh.substance)
Water max. 12.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité