Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (5-chloro-2-fluorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Chloro-2-fluorobenzeneboronic acid, (5-Chloro-2-fluorophenyl)metaboric acid, (5-Chloro-2-fluorophenyl)boronic acid, Dihydroxy(5-chloro-2-fluorophenyl)borane

C2645-5G
TCIAC2645-5GEA 70.4 EUR InStock
TCIAC2645-5G
Acide (5-chloro-2-fluorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (5-chloro-2-fluorophényl)métaborique


Formule: C₆H₅BClFO₂
MW: 174,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD05664225
Numéro CAS: 352535-83-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité