Carmofur ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5-Fluoro-N-hexyl-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidine-1(2H)-carboxamide, 5-Fluoro-1-hexylcarbamoyluracil
C2663-5G
TCIAC2663-5GEA 872 EUR InStock
TCIAC2663-5G
Carmofur ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Carmofur
Formule: C₁₁H₁₆FN₃O₃
MW: 257,27 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00866284
Numéro CAS: 61422-45-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,01844
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité