Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C2671-5G
TCIAC2671-5GEA 52.8 EUR InStock
TCIAC2671-5G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine


Formule: C₆H₂ClF₄N
Point d'éclair: 52°C
Numéro MDL: MFCD00191918
Numéro CAS: 72537-17-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité