Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

D-2-Cyclohexylglycine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

C2673-1G
TCIAC2673-1GEA 105 EUR InStock
TCIAC2673-1G
D-2-Cyclohexylglycine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
D-2-Cyclohexylglycine


Formule: C₈H₁₅NO₂
Point de fusion: 253°C
Numéro MDL: MFCD01311678
Numéro CAS: 14328-52-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -28.0 to -32.0 deg (C=1,1mol/L HCl)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité