Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-2,4,6-cycloheptatrién-1-one ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chlorocyclohepta-2,4,6-trienone, 2-Chloro-2,4,6-cycloheptatrien-1-one

C2674-1G
TCIAC2674-1GEA 179 EUR InStock
TCIAC2674-1G
2-Chloro-2,4,6-cycloheptatrién-1-one ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-2,4,6-cycloheptatrién-1-one


Formule: C₇H₅ClO
MW: 140,57 g/mol
Point d'ébullition: 97°C
Numéro MDL: MFCD00182497
Numéro CAS: 3839-48-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité