3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Cyano-4-fluorobenzeneboronic acid
C2676-1G
TCIAC2676-1GEA 136 EUR InStock
TCIAC2676-1G
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid
Formule: C₇H₅BFNO₂
MW: 164,93 g/mol
Numéro MDL: MFCD03095130
Numéro CAS: 214210-21-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité