ɑ-Cyano-3-hydroxycinnamic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Cyano-3-(3-hydroxyphenyl)acrylic acid, α-Cyano-3-hydroxycinnamic acid, 2-Cyano-3-(3-hydroxyphenyl)acrylic Acid
C2677-5G
TCIAC2677-5GEA 208 EUR InStock
TCIAC2677-5G
ɑ-Cyano-3-hydroxycinnamic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
alpha-Cyano-3-hydroxycinnamic acid
Formule: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004203
Numéro CAS: 54673-07-3
EINECS: 259-289-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité