Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-Benzyl(5-oxotetrahydrofuran-3-yl)carbamate ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (R)-Benzyl (5-oxotetrahydrofuran-3-yl)carbamate, (R)-4-(Benzyloxycarbonylamino)tetrahydrofuran-2-one, (R)-beta-(Cbz-amino)-gamma-butyrolactone, (R)-beta-(Benzyloxycarbonylamino)-gamma-butyrolactone, (R)-beta-(Carbobenzoxyamino)-gamma-butyrolactone, (R)-4-(Carbobenzoxyamino)tetrahydrofuran-2-one, (R)-4-(Cbz-amino)tetrahydrofuran-2-one, Benzyl (R)-Tetrahydro-5-oxo-3-furanylcarbamate

C2678-1G
TCIAC2678-1GEA 63.8 EUR InStock
TCIAC2678-1G
(R)-Benzyl(5-oxotetrahydrofuran-3-yl)carbamate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
(R)-Benzyl(5-oxotetrahydrofuran-3-yl)carbamate


Formule: C₁₂H₁₃NO₄
MW: 235,2400 g/mol
Numéro MDL: MFCD09839299
Numéro CAS: 118399-28-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +53.0 to +57.0 deg (C=1、CHCl3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité