Cloquintocet mexyl ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Cloquintocet-mexyl, 2-Heptyl 2-(5-Chloro-8-quinolinyloxy)acetate, 2-Heptyl 2-[(5-Chloroquinolin-8-yl)oxy]acetate, 2-[(5-Chloroquinolin-8-yl)oxy]acetic Acid 2-Heptyl Ester
C2682-1G
TCIAC2682-1GEA 72.6 EUR InStock
TCIAC2682-1G
Cloquintocet mexyl ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Cloquintocet mexyl
Formule: C₁₈H₂₂ClNO₃
MW: 335,83 g/mol
Numéro MDL: MFCD01632329
Numéro CAS: 99607-70-2
Merck Index: 14,02401
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité