Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(Cyclopentyloxycarbonyloxy)succinimide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Cyclopentyl N-Succinimidyl Carbonate

C2695-25G
TCIAC2695-25GEA 60.5 EUR InStock
TCIAC2695-25G
N-(Cyclopentyloxycarbonyloxy)succinimide ≥98.0% (par GC)
N-(Cyclopentyloxycarbonyloxy)succinimide


Formule: C₁₀H₁₃NO₅
MW: 227,22 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04038113
Numéro CAS: 128595-07-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité